Imprimer
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt
L12674.03 L12674.06
L12674.03EA 124 EUR
L12674.03 L12674.06
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
CAS No.: 62637-91-6 Molecular Formula: C22H13Br4KO4 Formula Weight: 700.06 Melting Point: ca 273° dec. Beilstein Reference: 3848263 MDL No.: MFCD00011662
Formule: C₂₂H₁₄Br₄O₄
Point de fusion: ∼ 273 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011662
Numéro CAS: 62637-91-6
EINECS: 263-661-6