1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7209-38-3
Molecular Formula: C10H24N4
Formula Weight: 200.33
Flash Point: 162°(323°F)
Refractive Index: 1.5018
Melting Point: 14°
Boiling Point: 150-152°/2mm
Beilstein Reference: 111747
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00006161
Formule:
C₁₀H₂₄N₄ Point d'ébullition: 150…152 °C (2 mmHg) Point de fusion: 14 °C Densité: 0,973 Point éclair: 162 °C (323 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006161 Numéro CAS: 7209-38-3 EINECS: 230-589-1 UN: 2735 ADR: 8,II |