Imprimer
N-Benzoylthiourea 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Carbamothioylbenzamide, N-(Carbamothioyl)benzamide
L12377.06 L12377.14
L12377.06EA 34.7 EUR
L12377.06 L12377.14
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Purity: 98% CAS No.: 614-23-3 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Odour: Odourless Melting Point: 174-176° Beilstein Reference: 1942772 MDL No.: MFCD00041191
Formule: C₈H₈N₂OS
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041191
Numéro CAS: 614-23-3