1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7223-38-3
Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2
Formula Weight: 83.13
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1071222
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008575
Formule:
C₅H₉N Point d'ébullition: 80…81 °C Densité: 0,772 Point éclair: –7 °C (19 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008575 Numéro CAS: 7223-38-3 EINECS: 230-620-9 ADR: 3,II |