Imprimer
Diethyl ethylidenemalonate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L12117.06 L12117.03
L12117.06EA 78.6 EUR
L12117.06 L12117.03
Diethyl ethylidenemalonate 99%
Diethyl ethylidenemalonate
Purity: 99% CAS No.: 1462-12-0 Molecular Formula: C9H14O4 Formula Weight: 186.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 115-116°/17mm Beilstein Reference: 1773932 MDL No.: MFCD00009145
Formule: C₉H₁₄O₄
Point d'ébullition: 115…116 °C (17 mmHg)
Densité: 1,019
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009145
Numéro CAS: 1462-12-0
EINECS: 215-965-5