Imprimer
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
L12077.03 L12077.06
L12077.03EA 94.5 EUR
L12077.03 L12077.06
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 175276-94-5 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.21 Melting Point: 85-86° Beilstein Reference: 120473 MDL No.: MFCD00052946
Formule: C₆H₈N₂OS
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052946
Numéro CAS: 175276-94-5