Imprimer
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L12029.03 L12029.06 L12029.14
L12029.03EA 34.6 EUR
L12029.03 L12029.06 L12029.14
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
1-Adamantaneacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4942-47-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 641412 MDL No.: MFCD00074728
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074728
Numéro CAS: 4942-47-6
EINECS: 225-585-1