Imprimer
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
L12008.03 L12008.06
L12008.03EA 54.9 EUR
L12008.03 L12008.06
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene
Purity: 96% CAS No.: 28479-19-8 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 129-130°/5mm Beilstein Reference: 387507 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00013863
Formule: C₈H₇NOS
Poids moléculaire: 165.22 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (5 mmHg)
Densité: 1.199
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Numéro MDL: MFCD00013863
Numéro CAS: 28479-19-8
ADR: 6.1 III