Imprimer
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-Stilbene-4,4'-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
L11969.03 L11969.MD
L11969.03EA 156 EUR
L11969.03 L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 34541-73-6 Molecular Formula: C18H16O4 Formula Weight: 296.33 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 2471189 MDL No.: MFCD00039527
Formule: C₁₈H₁₆O₄
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039527
Numéro CAS: 34541-73-6