Imprimer
Cyclopropylacetonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11950.06 L11950.14
L11950.06EA 104 EUR
L11950.06 L11950.14
Cyclopropylacetonitrile 97%
Cyclopropylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 6542-60-5 Molecular Formula: C5H7N Formula Weight: 81.12 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4245 Odour: Strong Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 2036964 UN No.: UN3275 MDL No.: MFCD00041523
Formule: C₅H₇N
Point d'ébullition: 142…144 °C
Densité: 0,890
Point éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041523
Numéro CAS: 6542-60-5
ADR: 6.1,II