Imprimer
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11941.06 L11941.14
L11941.06EA 152 EUR
L11941.06 L11941.14
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Mono-n-dodecyl phosphate
Purity: 90% CAS No.: 2627-35-2 Molecular Formula: C12H27O4P Formula Weight: 266.32 Odour: Odourless Melting Point: 39-45° Beilstein Reference: 1710518 MDL No.: MFCD00013946
Formule: C₁₂H₂₇O₄P
Point de fusion: 39…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013946
Numéro CAS: 2627-35-2
EINECS: 220-095-4