N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Morpholino-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 2109-66-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4635
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1443
MDL No.: MFCD00023378
Formule:
C₇H₁₅NO₂ Poids moléculaire: 145.20 g/mol Point d'ébullition: 218 °C Densité: 1.020 Point éclair: 92 °C (197 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023378 Numéro CAS: 2109-66-2 EINECS: 218-298-8 |