Imprimer
N-Acetyl-L-alanine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L11811.03 L11811.06
L11811.03EA 41.5 EUR
L11811.03 L11811.06
N-Acetyl-L-alanine 96%
N-Acetyl-L-alanine
Purity: 96% CAS No.: 97-69-8 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-128° Beilstein Reference: 1722932 Optical Rotation: -64° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00063132
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 122…128 °C
Numéro MDL: MFCD00063132
Numéro CAS: 97-69-8
EINECS: 202-602-0