5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 51676-74-5
Molecular Formula: C7H5ClN2O4
Formula Weight: 216.58
Melting Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2506591
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00041235
Formule:
C₇H₅ClN₂O₄ Point de fusion: 89…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041235 Numéro CAS: 51676-74-5 ADR: 6.1,III |