Imprimer
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11685.06 L11685.14
L11685.06EA 30.5 EUR
L11685.06 L11685.14
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Purity: 90% CAS No.: 2695-37-6 Molecular Formula: C8H7NaO3S.xH2O Formula Weight: 206.20(anhy) Melting Point: 320° Beilstein Reference: 3575931 MDL No.: MFCD03092905
Formule: C₈H₇NaO₃S·xH₂O
Point de fusion: >320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092905
Numéro CAS: 2695-37-6
EINECS: 220-266-3