Imprimer
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
L11357.03 L11357.06
L11357.03EA 82.7 EUR
L11357.03 L11357.06
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 175135-07-6 Molecular Formula: C9H8N2OS Formula Weight: 192.24 Melting Point: 184-187° Beilstein Reference: 153297 MDL No.: MFCD00052501
Formule: C₉H₈N₂OS
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052501
Numéro CAS: 175135-07-6