Imprimer
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11306.06 L11306.14
L11306.06EA 48 EUR
L11306.06 L11306.14
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Purity: 95% CAS No.: 18190-44-8 Molecular Formula: C6H9NO3 Formula Weight: 143.14 Melting Point: 59-61° Beilstein Reference: 124744 MDL No.: MFCD00078332
Formule: C₆H₉NO₃
Poids moléculaire: 143.14 g/mol
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078332
Numéro CAS: 18190-44-8