2-Ethynylpyridine 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
0.01% Stabilisé avec hydroquinone
Stab. with 0.01% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 1945-84-2
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Boiling Point: 77-78°/14mm
Beilstein Reference: 1098904
MDL No.: MFCD00041598
Formule:
C₇H₅N Poids moléculaire: 103.12 g/mol Point d'ébullition: 77…78 °C (14 mmHg) Densité: 1.020 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00041598 Numéro CAS: 1945-84-2 |