Imprimer
6-Chlorohexanoyl chloride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11111.03 L11111.06
L11111.03EA 112 EUR
L11111.03 L11111.06
6-Chlorohexanoyl chloride 95%
6-Chlorohexanoyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 19347-73-0 Molecular Formula: Cl(CH2)5COCl Formula Weight: 169.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4652 Boiling Point: 90°/7mm Beilstein Reference: 1852393 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00041436
Formule: Cl(CH₂)₅COCl
Point d'ébullition: 90 °C (7 mmHg)
Densité: 1,400
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041436
Numéro CAS: 19347-73-0
EINECS: 242-979-9
ADR: 8,II