Imprimer
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L11020.06 L11020.14
L11020.06EA 58.8 EUR
L11020.06 L11020.14
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 617-27-6 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 Melting Point: 84-86° Beilstein Reference: 3654425 MDL No.: MFCD00013018
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013018
Numéro CAS: 617-27-6
EINECS: 210-507-0