Imprimer
Thymolphthalein complexon
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L10962.03 L10962.06
L10962.03EA 39.8 EUR
L10962.03 L10962.06
Thymolphthalein complexon
Thymolphthalein complexon
CAS No.: 1913-93-5 Molecular Formula: C38H44N2O12 Formula Weight: 720.78 Beilstein Reference: 1339087 MDL No.: MFCD00001619
Formule: C₃₈H₄₄N₂O₁₂
Poids moléculaire: 720.77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001619
Numéro CAS: 1913-93-5
EINECS: 217-627-2