2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Mesitylhydrazine xhydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 76195-82-9
Molecular Formula: C9H14N2.HCl
Formula Weight: 186.69
Melting Point: ca. 185° dec.
Beilstein Reference: 3700289
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00052268
Formule:
C₉H₁₅ClN₂ Point de fusion: ∼, 185 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052268 Numéro CAS: 76195-82-9 ADR: 6.1,III |