Benzyl methacrylate 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methacrylic Acid Benzyl Ester
Stabilisation:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2495-37-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 2045924
MDL No.: MFCD00053684
Formule:
C₁₁H₁₂O₂ Point d'ébullition: 231…233 °C Densité: 1,040 Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053684 Numéro CAS: 2495-37-6 EINECS: 219-674-4 |