Imprimer
2-Indanylacetic acid 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
L10700.03 L10700.06
L10700.03EA 123 EUR
L10700.03 L10700.06
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 37868-26-1 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 2616409 MDL No.: MFCD00082653
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082653
Numéro CAS: 37868-26-1