Imprimer
4,4'-Dimethoxychalcone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L10585.09 L10585.18
L10585.09EA 70 EUR
L10585.09 L10585.18
4,4'-Dimethoxychalcone 99%
4,4'-Dimethoxychalcone
Purity: 99% CAS No.: 2373-89-9 Molecular Formula: C17H16O3 Formula Weight: 268.32 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 1622293 MDL No.: MFCD00025815
Formule: C₁₇H₁₆O₃
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025815
Numéro CAS: 2373-89-9