Imprimer
Dimethyl adipimidate dihydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L10515.09 L10515.04
L10515.09EA 193 EUR
L10515.09 L10515.04
Dimethyl adipimidate dihydrochloride 97%
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 14620-72-5 Molecular Formula: C8H16N2O2.2HCl Formula Weight: 245.15 Melting Point: ca 215° dec. MDL No.: MFCD00012573
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012573
Numéro CAS: 14620-72-5
EINECS: 238-660-9