N-Acetyl-DL-alanine ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97+%
CAS No.: 1115-69-1
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 774333
MDL No.: MFCD00037238
Formule:
C₅H₉NO₃ Point de fusion: 135…139 °C |
Numéro MDL:
MFCD00037238 Numéro CAS: 1115-69-1 EINECS: 214-229-0 |