Imprimer
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilisé, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec hydroquinone 500 ppm
L10299.18 L10299.30
L10299.18EA 43.4 EUR
L10299.18 L10299.30
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilisé, tech.
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 90% CAS No.: 2399-48-6 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 88-89°/9mm Beilstein Reference: 113115 UN No.: UN3334 MDL No.: MFCD00014516
Formule: C₈H₁₂O₃
Point d'ébullition: 88…89 °C (9 mmHg)
Densité: 1,030
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014516
Numéro CAS: 2399-48-6
EINECS: 219-268-7
UN: 3334
ADR: 9,III