2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-((o-Tolyloxy)methyl)oxirane
Purity: 85%
CAS No.: 2210-79-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 119-120°/6mm
Beilstein Reference: 4585
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00037847
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Point d'ébullition: 119…120 °C (6 mmHg) Densité: 1,079 Point éclair: 120 °C (248 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037847 Numéro CAS: 2210-79-9 EINECS: 218-645-3 UN: 3082 ADR: 9,III |