Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 52395-66-1
Molecular Formula: C8H13NS
Formula Weight: 155.26
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₃NS Point d'ébullition: 222…223 °C Densité: 1,020 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040881 Numéro CAS: 52395-66-1 ADR: 8,III |