Imprimer
Methylhydrazine sulphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L10122.06 L10122.14
L10122.06EA 82.7 EUR
L10122.06 L10122.14
Methylhydrazine sulphate 98%
Methylhydrazine sulphate
Purity: 98% CAS No.: 302-15-8 Molecular Formula: CH3NHNH2.H2SO4 Formula Weight: 144.15 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 3693575 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00035423
Formule: CH₆N₂
Poids moléculaire: 144.15 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035423
Numéro CAS: 302-15-8
EINECS: 206-115-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,6086