Imprimer
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Isothiocyanatomethyl)tetrahydrofuran
L09878.06 L09878.03
L09878.06EA 156 EUR
L09878.06 L09878.03
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate 98%
2-Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 36810-87-4 Molecular Formula: C6H9NOS Formula Weight: 143.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 122-125°/18mm Beilstein Reference: 111696 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00022476
Formule: C₆H₉NOS
Poids moléculaire: 143.21 g/mol
Point d'ébullition: 122…125 °C (18 mmHg)
Densité: 1.120
Numéro MDL: MFCD00022476
Numéro CAS: 36810-87-4
ADR: 8 III