Imprimer
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [1,1'-Bi(cyclohexan)]-1'-en-2-one
L09798.14 L09798.22
L09798.14EA 65.2 EUR
L09798.14 L09798.22
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85% cont. ca 10% 2-cyclohexylidenecyclohexanone
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
CAS No.: 1502-22-3 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1308501 MDL No.: MFCD00013796
Formule: C₁₂H₁₈O
Poids moléculaire: 178.28 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Densité: 0.998
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013796
Numéro CAS: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3