5-Isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,4,5-Trimethoxyphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 1016-19-9
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₁NO₄ Point d'ébullition: 102…110 °C (0,4 mmHg) Point de fusion: 39…41 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013861 Numéro CAS: 1016-19-9 ADR: 6.1,III |