(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
Purity: 95%
CAS No.: 27894-50-4
Molecular Formula: C15H22N2O4.HCl
Formula Weight: 330.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 3578476
Optical Rotation: +14.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00034846
Formule:
C₁₅H₂₃ClN₂O₄ Point de fusion: 115…118 °C |
Numéro MDL:
MFCD00034846 Numéro CAS: 27894-50-4 EINECS: 248-715-9 |