1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 16588-74-2
Molecular Formula: C9H3F6NO
Formula Weight: 255.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Pungent
Boiling Point: 62°/2mm
Beilstein Reference: 542272
UN No.: UN2206
MDL No.: MFCD00013559
Formule:
C₉H₃F₆NO Point d'ébullition: 62 °C (2 mmHg) Densité: 1,476 Point éclair: 67 °C (152 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013559 Numéro CAS: 16588-74-2 ADR: 6.1,III |