Imprimer
N-Vinylphthalimide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L09335.03 L09335.06
L09335.03EA 48 EUR
L09335.03 L09335.06
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
Purity: 99% CAS No.: 3485-84-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Odour: Odourless Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 127880 MDL No.: MFCD00078446
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078446
Numéro CAS: 3485-84-5
EINECS: 222-473-4