Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L09124.03 L09124.06
L09124.03EA 28.4 EUR
L09124.03 L09124.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 16937-99-8 Molecular Formula: C11H21NO4.xH2O Formula Weight: 231.29(anhy) Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 2331060 Optical Rotation: +25° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00065583
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038294
Numéro CAS: 16937-99-8