5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(2-Amino-4-methylthiazol-5-yl)ethanone
Purity: 97+%
CAS No.: 30748-47-1
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 127111
MDL No.: MFCD00051952
Formule:
C₆H₈N₂OS Point de fusion: ∼ 268 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051952 Numéro CAS: 30748-47-1 |