Imprimer
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Cbz-epsilon-aminocaproic Acid, N-Cbz-6-aminohexanoic Acid, N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, N-Carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic Acid, Z-ε-Acp-OH
L08997.06 L08997.14
L08997.06EA 55.5 EUR
L08997.06 L08997.14
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1947-00-8 Molecular Formula: C6H5CH2OCONH(CH2)5CO2H Formula Weight: 265.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 2288508 MDL No.: MFCD00004423
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004423
Numéro CAS: 1947-00-8
EINECS: 217-748-0