4-Benzyl-L-aspartate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
L-Aspartic acid beta-benzyl ester, β-Benzyl L-aspartate, H-Asp(obzl)-OH, beta-Benzyl L-aspartate, L-Aspartic acid 4-benzyl ester, L-Aspartic Acid 4-Benzyl Ester, beta-Benzyl L-Aspartate, H-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl L-Aspartate, H-Asp(OBn)-OH, L-Aspartic Acid beta-Benzyl Ester, L-Aspartic acid β-benzyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 2177-63-1
Molecular Formula: C11H13NO4
Formula Weight: 223.23
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1983183
Optical Rotation: +27.5° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00037208
Formule:
C₁₁H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 223.23 g/mol Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037208 Numéro CAS: 2177-63-1 EINECS: 218-541-8 |