N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-D-serine, Boc-D-Ser-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 6368-20-3
Molecular Formula: C8H15NO5
Formula Weight: 205.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 1874714
Optical Rotation: +3.5° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00063142
Formule:
C₈H₁₅NO₅ Point de fusion: 88…91 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063142 Numéro CAS: 6368-20-3 |