N-Carbobenzoxy-D-valine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Cbz-D-Val-OH, Z-D-Val-OH, N-Cbz-D-valine
Purity: 98+%
CAS No.: 1685-33-2
Molecular Formula: C13H17NO4
Formula Weight: 251.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2056616
Optical Rotation: +3.8° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00065703
Formule:
C₁₃H₁₇NO₄ Point de fusion: 58…60 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00065703 Numéro CAS: 1685-33-2 |