Imprimer
2-Propylpentanoyle chlorure 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 2-propylpentanoyle
L08852.06 L08852.14
L08852.06EA 85.9 EUR
L08852.06 L08852.14
2-Propylpentanoyle chlorure 98%
2-Propylpentanoyle chlorure
Purity: 98% CAS No.: 2936-08-5 Molecular Formula: C8H15ClO Formula Weight: 162.66 Boiling Point: 68-70°/10mm Beilstein Reference: 1098856 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00051446
Formule: C₈H₁₅ClO
Point d'ébullition: 68…70 °C (10 mmHg)
Densité: 0,950
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051446
Numéro CAS: 2936-08-5
EINECS: 220-914-5
ADR: 8,II