2,2-Di-n-propylacetamide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2430-27-5
Molecular Formula: C8H17NO
Formula Weight: 143.23
Odour: Odourless
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 1750444
MDL No.: MFCD00051534
Formule:
C₈H₁₇NO Point de fusion: 123…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051534 Numéro CAS: 2430-27-5 EINECS: 219-394-2 Indice Merck: 14,9914 |