N,N-Dimethyldecanamide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 14433-76-2
Molecular Formula: CH3(CH2)8CON(CH3)2
Formula Weight: 199.34
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 110-111°/0.5mm
Beilstein Reference: 1906042
MDL No.: MFCD00043725
Formule:
C₁₂H₂₅NO Point d'ébullition: 110…111 °C (0,5 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043725 Numéro CAS: 14433-76-2 EINECS: 238-405-1 |