Imprimer
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L08664.09 L08664.18
L08664.09EA 103 EUR
L08664.09 L08664.18
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Purity: 94% CAS No.: 5826-73-3 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Boiling Point: 150-152°/20mm Beilstein Reference: 1248588 MDL No.: MFCD00154455
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Point d'ébullition: 150…152 °C (20 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154455
Numéro CAS: 5826-73-3
Indice Merck: 14,3240