Imprimer
β-Cholestanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L08624.06 L08624.14
L08624.06EA 88 EUR
L08624.06 L08624.14
β-Cholestanol 98%
beta-Cholestanol
Purity: 98% CAS No.: 80-97-7 Molecular Formula: C27H48O Formula Weight: 388.68 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2418594 Optical Rotation: +24° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00066413
Formule: C₂₇H₄₈O
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066413
Numéro CAS: 80-97-7
EINECS: 201-315-8
Indice Merck: 14,2200