Aleuritic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 533-87-9
Molecular Formula: C16H32O5
Formula Weight: 304.43
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1727724
MDL No.: MFCD00135596
Formule:
C₁₆H₃₂O₅ Point de fusion: 97…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135596 Numéro CAS: 533-87-9 EINECS: 208-578-8 Indice Merck: 14,231 |