Ethyl 2,4,6-trimethylphenyl-acetate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl mesitylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 5460-08-2
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 135-140°/9mm
Beilstein Reference: 2105791
MDL No.: MFCD00051916
Formule:
C₁₃H₁₈O₂ Poids moléculaire: 206.285 g/mol Point d'ébullition: 135…140 °C (9 mmHg) Densité: 1.034 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051916 Numéro CAS: 5460-08-2 |